Sie suchten nach: Sterilisatoren
43  results were found
SearchResultCount:"43"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: VAPOUR-Line Autoklaven für Anwendungen wie z. B.: Flüssigkeiten in offenen oder leicht verschlossenen Behältern, Instrumente und Feststoffe, unve...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Benutzerfreundlicher, automatischer, flexibler und zuverlässiger Autoklav für alle Standard-Laborverfahren, mit einigen Spezialfunktionen wie F₀-Berec...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Autoklav für den gelegentlichen Gebrauch. AISI 304 Edelstahlgehäuse, einfach zu warten und zu desinfizieren, Innenkammer aus Aluminium und isolie...
Aktion
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Autoklaven sind ideal für Medien-, Geräte- und Abfallsterilisation. Konzipiert für Labors mit Sicherheitsstufen, ausgestattet mit Abluftfiltrati...
Aktion
Lieferant: MEMMERT
Beschreibung: Diese Sterilisatoren erfüllen alle relevanten Normen und Vorschriften für Medizinprodukte und garantieren zuverlässige Programmabläufe, unabhängig von...
Lieferant: TUTTNAUER
Beschreibung: Tuttnauer's laboratory autoclaves are ideal for a wide range of applications in various fields, such as research institutes, universities, pharmaceuti...
Lieferant: TUTTNAUER
Beschreibung: Die Laborautoklaven von Tuttnauer decken ein breites Anwendungsspektrum ab, und sind für viele unterschiedliche Bereiche, wie Forschungsinstitute, Uni...
Lieferant: MEMMERT
Beschreibung: Dieser Sterilisator stimmt mit allen relevanten Vorgaben und Vorschriften für medizinische Produkte überein und garantiert zuverlässige Programmabläuf...
Lieferant: TUTTNAUER
Beschreibung: The Classic is reliable and trusted worldwide, designed to give you the most cost effective sterilisation solution. This light, compact, portable and ...
Lieferant: TUTTNAUER
Beschreibung: Affordable performance and trusted reliability for your laboratory sterilisation needs. These compact units sterilise liquids, solids, sealed and unse...
Artikel-Nr: (481-2004)
Lieferant: TUTTNAUER
Beschreibung: Horizontal and vertical autoclave with automatic control. The chamber is constructed of long lasting 316L/Ti grade stainless steel with superior corro...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: MEMMERT
Beschreibung: Dieser Sterilisator stimmt mit allen relevanten Vorgaben und Vorschriften für medizinische Produkte überein und garantiert zuverlässige Programmabläuf...
Artikel-Nr: (TUTT3850EAP-D)
Lieferant: TUTTNAUER
Beschreibung: The EA autoclave significantly increase your productivity with extra fast and efficient drying cycles. These two models have the added benefit of a hi...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: TUTTNAUER
Beschreibung: Tuttnauer's ML laboratory line of semi-automatic, electro-mechanically controlled, vertical steam sterilizers provide safe, economical and effective s...
Lieferant: BIOTOOL AG
Beschreibung: Das elektrische Ausglühsystem e-Loop eignet sich bestens zum Sterilisieren von Impfösen, Nadeln und Instrumenten. Ideal für die Verwendung in Labors, ...
Aktion
Lieferant: Priorclave
Beschreibung: These versatile autoclaves are fully equipped for use in laboratories throughout the food, drink, dairy, health and pharmaceutical industries and offe...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 43
no targeter for Bottom