Sie suchten nach: Magnetrührer mit Heizplatte
35  results were found
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: VWR® Advanced Magnetrührer mit Heizplatte wurden entwickelt, um genaue und wiederholbare Ergebnisse in allen Forschungs-, akademischen - und industrie...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Dieser kompakte Rührer mit Glaskeramikplatte bietet ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit. Das Gerät verfügt über eine digitale Fehlercode-Anzeige, ...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Designed for applications requiring exceptional accuracy, stability, and repeatability these magnetic hotplate stirrers are equipped with superior hea...
Artikel-Nr: (442-0185)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Rührer, Magnetic Hotplate Stirrer, VWR®, EU-Stecker, VMS-A, Plattenmaterial: Edelstahl, Max. Rührmenge H₂O: 10 L, Drehzahlbereich: 100 - 2000 min⁻¹
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
Beschreibung: Magnetic hotplate stirrers, designed to provide optimal heating performance, reliability, and exceptionally long product lifetime. Different models to...
New Product
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
Beschreibung: Die Heizplattenrührer der AREC-Serie sind auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und höchste Heiz- und Rührleistung ausgelegt. Die widerstandsfähige, quadrat...
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
Beschreibung: Magnetrührer mit Heizplatte und einem resistenten Druckguss-Gehäuse, das die inneren Bauteile schützt. Durch die Ablaufrinne wird das Bedienfeld vor S...
Aktion
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
Beschreibung: Magnetic hotplate stirrers which connect effortlessly to the VELP Ermes cloud platform via secure Wi-Fi allowing monitoring of and control of the hotp...
Aktion
Artikel-Nr: (442-1098)
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
Beschreibung: Magnetrührer mit Heizplatte aus beschichteter Aluminiumlegierung, die eine gleichmäßige Hitzeverteilung und hervorragende chemische Beständigkeit aufw...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (442-2378)
Lieferant: IKA
Beschreibung: Magnetrührer mit Heizplatte; äußerst kurze Aufheizzeiten und integrierte Temperierung, geeignet für den unbeaufsichtigten Betrieb. Die Geräte verfügen...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: IKA
Beschreibung: Kompakter Rührer mit chemisch sehr beständiger Keramikplatte. Das erhöhte Bedienfeld hilft, Spritzer zu vermeiden, und ermöglicht ein leichtes Ablesen...
Artikel-Nr: (IKAA20002704)
Lieferant: IKA
Beschreibung: Rührer, Magnetic Hotplate Stirrer, RCT 5 digital, LCD, Plattenmaterial: Aluminium, Keramik-beschichtet, Max. Rührmenge H₂O: 20 L, Drehzahlbereich: 50 - 1500 min⁻¹
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: IKA
Beschreibung: Magnetrührer mit einer Heizplatte aus Edelstahl, die weißen Einheiten verfügen über eine emaillierte Platte. Beide Modelle sind einfach zu bedienen, d...
Artikel-Nr: (SIMEVF8800)
Lieferant: Industrial Physics
Beschreibung: This ceramic coated hotplate stirrer has high chemical and acid resistance.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: IKA
Beschreibung: Digitale Kompakt-Magnetrührer mit chemikalienbeständiger Keramikplatte bieten eine genaue Temperaturregelung. Das erhöhte Bedienfeld hilft, Spritzer z...
Artikel-Nr: (442-1314)
Lieferant: IKA
Beschreibung: The RCT basic magnetic stirrer provides reliability, an exceptionally long product lifetime and the highest safety standards. RCT basic is suitable fo...
UOM: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom