Magnetrührer mit Heizung, MR Hei-Standard
Lieferant: Heidolph
MR Hei
442-1355EA 678 EUR
442-1355 442-1356 442-1357
Magnetrührer mit Heizung, MR Hei-Standard
Rührer Magnetrührer mit Heizplatte
Magnetrührer/Heizplatte mit elektronischer Temperaturregelung und analogen Drehreglern für Geschwindigkeit und Temperatur. Die keramikbeschichtete Siluminplatte bietet eine ausgezeichnete Wärmeleitung und -verteilung und ist extrem widerstandsfähig gegen Kratzer und Chemikalien. Ein unabhängiger Sicherheitskreis mit separatem Schaltkreis schaltet die Heizung aus, wenn die Temperatur der Heizplatte nominal um 25 °C überschritten wird. Die elektronische Strombegrenzung zum Schutz des Motors Triac garantiert eine lange Lebensdauer.
  • Steuerkreis für zusätzliche Sicherheit und Heizplattenabschaltung durch zwei unabhängige
  • Mittlerer Temperaturbereich: bis zu 300 °C
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 32