Magnetrührer mit Infrarotheizung, CR302
Lieferant: Cole Parmer
442-0251EA 1600 EUR
STUACR302
Magnetrührer mit Infrarotheizung, CR302
Leistungsstarke Magnetrührer mit Infrarotheizung; eignen sich hervorragend zum Erhitzen und Rühren größerer Mengen von Flüssigkeiten, z. B. von Mikrobiologiemedien. Die Geräte sind mit Magneten aus seltenen Erden ausgestattet, die eine hohe Rührwirkung garantieren.
  • Sehr effiziente Heizung, die Zeit und Energie spart
  • Gut 30% schneller als herkömmliche 1200-W-Keramikheizplatten
  • „Heiß“-Warnlampe zur Benutzersicherheit
  • Chemikalienbeständige Keramikplatte
  • BioCote® Beschichtung zum Schutz vor Mikroben
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 31
Lieferumfang: Befestigung für Stativstab und Magnetrührstäbe (2×25 mm) sind im Lieferumfang enthalten.