Mehrstellen-Rührbad-Systeme, Variomag Telesystem
Lieferant: Thermo Scientific
442-3831EA 4353 EUR
HPLT50088035
Mehrstellen-Rührbad-Systeme, Variomag Telesystem
Die Rührbad-Systeme, die auf den Mehrstellen-Magnetrührern der Variomag Telesystem Serie basieren, sind ideal für temperaturüberwachtes Rühren. Die Geräte verfügen über 15 oder 60 Rührstellen. Das Steuergerät Telemodul 20 C (20 W) bietet vier Leistungseinstellungen (25%; 50%; 75% und 100%) und kann drei Programme speichern. Das Telemodul 40 C verfügt über zehn verschiedene Leistungseinstellungen von 10% bis 100% und eine RS232-Schnittstelle und wird mit 40 W betrieben. Es ist für anspruchsvollere Anwendungen, wie z. B. die Kultivierung von Bakterien geeignet.
  • Fernbedienung durch ein separates Steuergerät
  • Badtemperatur: bis zu 60 °C
  • Temperaturkonstanz der Badsysteme: ±0,1 °C
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 68 (Rührer)
Bestellinformation: Bestellinformation: Variomag Telesystem Rührantrieb, Telemodul-Steuergerät nach Wahl, transparenter Badaufsatz und Thermostat mit Umwälzpumpe und digitalem Temperaturregler im Lieferumfang enthalten.