Sie suchten nach: Magnetrührer
62  results were found
SearchResultCount:"62"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (442-1310)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: VWR® Advanced Magnetrührer wurden entwickelt, um genaue und wiederholbare Ergebnisse in allen Forschungs-, akademischen - und industriellen Anwendunge...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (444-0572)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Magnetrührer der Advanced Serie von VWR® liefern genaue und reproduzierbare Ergebnisse. Die bedienerfreundlichen Einheiten mit Mikroprozessorsteuerung...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese mikroprozessorgesteuerten Rührer mit großer Kapazität sind ideal geeignet für große Volumen. Es stehen zwei Modelle zur Auswahl, je nach erforde...
Aktion
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Kompakter Rührer mit chemikalienbeständiger Keramikplatte. Das erhöhte Bedienfeld hilft, Spritzer zu vermeiden. Mit Befestigungsmöglichkeit für Stativ...
Artikel-Nr: (442-0883)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Sehr flacher, kompakter Magnetrührer ohne bewegliche Teile. Wechselt die Drehrichtung alle 30 Sekunden automatisch, wodurch eine optimale Durchmi...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (442-1118)
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
Beschreibung: Ultraflacher Magnetrührer ohne bewegliche mechanische Komponenten.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: 2MAG
Beschreibung: Das hermetisch abgedichtete Edelstahlgehäuse ist wasser-, keim- und staubdicht. Betriebstemperaturen in der Basisversion von bis zu 50° C, in der...
Lieferant: 2MAG
Beschreibung: Robuster Magnetrührer mit vollständig verkapseltem Edelstahlgehäuse, geeignet für hochgradig viskose Medien Betriebstemperaturen bis zu 50 °C.
Lieferant: 2MAG
Beschreibung: Extrem flacher, explosionsgeschützter Rührer. Das hermetisch abgedichtete Edelstahlgehäuse ist wasser-, keim- und staubdicht. Betriebstemperaturen bis...
Lieferant: 2MAG
Beschreibung: Extrem flacher Magnetrührer, geeignet für hochgradig viskose Medien. Das hermetisch versiegelte Edelstahlgehäuse ist resistent gegen Druck und Vakuum....
Lieferant: 2MAG
Beschreibung: Robust magnetic stirrers with hermetically sealed stainless steel housing, suitable for highly viscous media. Operating temperatures up to 50 °C. Powe...
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
Beschreibung: Magnetic stirrers that guarantee continuous operation at both low and high speeds ensuring safety and resistance to chemical agents.
Lieferant: 2MAG
Beschreibung: Dieser Miniaturrührer für Küvetten ist ideal für die Systemintegration z. B. in Photometern. Das hermetisch abgedichtete Edelstahlgehäuse ist was...
Artikel-Nr: (442-0834)
Lieferant: 2MAG
Beschreibung: Extremflache Rührsysteme zum sorgfältigen Mischen von Zellkulturen. Geeignet für Kulturkolben mit Spinning-Propeller- und Spinning-Kugelsystemen. Das ...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: 2MAG
Beschreibung: Ultra-flat magnetic stirrers with stainless steel housing. Operating temperatures up to 100 °C.
Artikel-Nr: (442-0949)
Lieferant: 2MAG
Beschreibung: Ultra-flat, magnetic stirrer with luminescent plate suitable for viscous media. The hermetically sealed stainless steel housing is water-, germ- and d...
UOM: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 62
no targeter for Bottom