Mehrstellen-Magnetrührer, SB161-3
Lieferant: Cole Parmer
Stuart®
442-0331EA 1390 EUR
442-0331
Mehrstellen-Magnetrührer, SB161-3
Rührer Mehrstellen-Magnetrührer
Mehrstellen-Magnetrührer für drei Kolben mit bis zu je 20 Liter Inhalt. Im Gegensatz zu Aluminium verursacht die Edelstahl-Rührplatte mit elektronisch gesteuerter Rührbewegung keine Wirbelströme und ermöglicht so eine leistungsstarke Kraftübertragung und Rührbewegung.
  • Drei Rührstellen mit unabhängiger Steuerung
  • Leistungsstarke Magnete für kräftige Magnetkopplung
  • BioCote® Beschichtung zum Schutz vor Mikroben
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Lieferumfang: Wird mit PTFE-beschichteten Magnetrührstäbchen (3×25 mm) geliefert.