Magnetrührer, Variomag Mobil 200 und 600
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
VARIOMAG®
HPLT50119110EA 2950 EUR
HPLT50119110
Magnetrührer, Variomag Mobil 200 und 600
Rührer Magnetrührer
Magnetrührer mit externer Steuerung, ideal für große Rührmengen und zur Integration in Analysegeräte und -systeme.
  • Robuste Konstruktion mit Edelstahlgehäuse, Geräte können unter fließendem Wasser gereinigt werden
  • Sicherheitsfunktionen: Überlastungsschutz, Schnellstopp zum Abstoppen des Rührvorgangs innerhalb von 3 Sekunden, einstellbarer Automatikanlauf für sicheren Rühranlauf
  • Können bei −10 bis +56 °C (100% relative Luftfeuchtigkeit) eingesetzt werden
  • Das Steuergerät Telemodul 80 M ermöglicht Drehzahleinstellungen zwischen 100 und 1000 min⁻¹ und gewährleistet auch bei Viskositätsänderungen konstante Drehzahlen.
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 65.
The powerful Telemodul 40 M controller equips Mobil 200 and Mobil 600 stirrers for the most demanding mixing tasks. The Telemodul 80 M controller offers all the functionality of the Telemodul 40 M, with power output boosted to 80 W for more demanding stirring tasks.