Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Magnetrührer, Variomag Mobil Direct
Lieferant: H + P LABORTECHNIK
VARIOMAG®
442-3120EA 2038 EUR InStock
442-3120
Magnetrührer, Variomag Mobil Direct
Rührer Magnetrührer
Magnetrührer mit Direktsteuerung, der in Pilotanlagen verwendet werden kann, und für Rührgefäße mit dickem Boden, Rundkolben und doppelwandigen Rührgefäßen geeignet ist.
  • Sehr niedriges Profil (nur 80 mm)
  • Abgedichtes Edelstahlgehäuse für sichere Anwendung in sehr feuchten Umgebungen
  • Motor mit niedriger Abnutzung und Wartung
  • Sichere Anwendung mit niedriger Spannung; automatisches Anlaufen für sichere Beschleunigung des Magnetrührers; Abschaltfunktion schaltet die Rührung innerhalb 3 Sekunden ab, um Gefäßbruch zu vermeiden
  • Für große Flüssigkeitsvolumina und sehr viskose Medien geeignet
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 40050: IP 64
Bestellen
BESTELLEN
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge