Der Magnetrüher mit Außensteuerung ist für sehr große Flüssigkeitsvolumina und sehr viskose Medien geeignet. Ultraflaches und kompaktes Design mit Gehäuse, das unter fließendem Wasser leicht zu reinigen ist.
- Mit Außensteuerung können die Parameter einfach verändert werden, auch wenn sich der Rührer in gefährlichen oder unzugänglichen Bereichen befindet
- Wartungsfreier Antrieb; automatisches Anlaufen für sichere Beschleunigung des Magnetrührers; Abschaltenfunktion schaltet die Rührung innerhalb 1 Sekunde ab, um Gefäßbruch zu vermeiden
- Datenspeicherfunktion speichert die neuesten Parameter, auch wenn das Gerät während einer längeren Frist abgeschaltet ist
- Integrierte RS232 Schittstelle für Vernetzung von bis 14 Einheiten
- Das Mobil 25-Gerät kann in Wasserbädern, Sterilisatoren und Klimakammern benutzen werden
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 66 (Mobil 10), IP 68 (Mobil 25)
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 66 (Mobil 10), IP 68 (Mobil 25)
Bestellinformation: Supplied without Telemodul 10 M controller. Please order controller separately.