VWR® Traceable®, Big Digit Memory Thermometers
Lieferant: VWR
VWR®
VWRU61161-324
VWR® Traceable®, Big Digit Memory Thermometers
Thermometer Digitalthermometer
Dieses digitale Thermometer mit Doppelanzeige ermöglicht das gleichzeitige Anzeigen der Umgebungs- und Fühlertemperatur. Sowohl Kabel als auch Messfühler funktionieren auch unter Wasser einwandfrei. Externer Fühler* (L×Ø: 20×5 mm) mit 3-m-Kabel und interner Sensor**.
  • Display lässt sich aus einer Entfernung von bis zu 8 Metern leicht ablesen
  • Speicherung von Minimum- und Maximumwerten
  • Zurücksetzen auf Knopfdruck
Lieferumfang: Mit Traceable® Kalibrierzertifikat und AAA-Batterie für eine einjährige Dauerüberwachung, einem aufklappbaren Stativ, einer Aussparung für die Wandmontage sowie VELCRO Klettband zur Befestigung auf jeder Oberfläche.
* External via probe ** Ambient via internal sensor