Sie suchten nach: Titratoren
28  results were found
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: SI Analytics
Beschreibung: Titroline® 7750 ist ein echter Alleskönner sowohl für die potentiometrische Titration als auch die volumetrische Karl-Fischer-Titration. Der Titrator ...
Lieferant: SI Analytics
Beschreibung: Die automatischen Titratoren TitroLine® 7000 werden in den Laboren von Wasserwerken und Kläranlagen sowie in der Lebensmittelbranche und der chem...
Lieferant: SI Analytics
Beschreibung: TitroLine® 5000 ist das Nachfolgemodell des TitroLine® easy, ein einfach zu bedienender automatischer Titrator für eine Vielzahl von Anwendungen, eins...
Lieferant: SI Analytics
Beschreibung: The Powerful TW 7450 developed for high sample throughput.
Lieferant: SI Analytics
Beschreibung: Die Titronic® 300 ist eine motorbetriebene Bürette für die manuelle Titration und ein präzises Dosierinstrument für die Abgabe von Flüssigkeiten,...
Lieferant: SI Analytics
Beschreibung: Diese äußerst kompakten, benutzerfreundlichen Geräte sind ideal für die coulometrische Wasserbestimmung nach Karl Fischer mit kleinen Mengen an Wasser...
Lieferant: SI Analytics
Beschreibung: The number of samples to be processed is growing constantly while at the same time the demands on reliability are increasing in accordance with GLP an...
Lieferant: SI Analytics
Beschreibung: The headspace oven technique of the TO 7280 allows the separation of the water to be titrated from liquid, solid and semi-solid (paste-like) samples. ...
Lieferant: SI Analytics
Beschreibung: Dieser Titrator bietet die gleichen Funktionen wie der TitroLine® 7750, plus einen zusätzlichen IDS®-Messeingang. Somit kann der TitroLine® 7800 poten...
Aktion
Lieferant: SI Analytics
Beschreibung: TitroLine® 7500 KF ist ein Universalgerät für einen weiten Einsatzbereich. Zu den Anwendungen zählen volumetrische KF-Titrationen, Dead-stop-Titr...
Lieferant: Hach
Beschreibung: Portable and robust digital Titrator for fast and precise titrations. High resolution (125 µl/digit) and high accuracy (±1%). Applications for more th...
Artikel-Nr: (661-0246)
Lieferant: Hach
Beschreibung: This automatic sample changer is designed to be used in analytical laboratories in connection with AT1000 Series titrators.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (661-0241)
Lieferant: Mettler - Toledo
Beschreibung: Dieser kompakte Titrator ist ideal für schnelle und präzise potentiometrische Titrationen. Dank der benutzerfreundlichen Schnittstelle und dem platzsp...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (HACH2270900)
Lieferant: Hach
Beschreibung: This portable titrator enables analyses in the lab, the plant or the field.
UOM: 1 * 1 KIT
Lieferant: Mettler - Toledo
Beschreibung: Die coulometrischen C10S KF Titratoren sind ideal für die schnelle und präzise Wassergehaltsbestimmung und sehr einfach zu bedienen. Proben mit e...
Artikel-Nr: (661-0210)
Lieferant: Mettler - Toledo
Beschreibung: Der KF volumetrische Titrator ist ideal für die schnelle und präzise Wassergehaltsbestimmung und einfach zu bedienen. Proben mit einem Wassergehalt zw...
UOM: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom