GP II-Allzweckreiniger. Entfernt allgemeine Verunreinigungen, Fingerabdrücke, Staub, Verpackungspartikel und leichte Öle und Fette von Bauteilen in allgemeinen Fertigungsbereichen, Gerätewerkstätten, Telekommunikationsanwendungen und anderen Herstellungs- und Fabrikationseinrichtungen der Leichtindustrie.
- phosphatfreies, nicht reizendes alkalisches Reinigungsmittel
JC Schmuckreiniger: Biologisch abbaubares, phosphatfreies, alkalisches Reinigungsmittel zur Reinigung von Schmuck und Edelmetallen. Entfernt allgemeine Schmutz, Partikel, Fingerabdrücke, Öle und Oxide, die sich während des normalen Gebrauchs ansammeln. Der ursprüngliche Glanz von Edelsteinen und Metallen kann so schnell wiederhergestellt werden.
OR-Oxidentferner: Phosphatfreie, Mischung aus Reinigungsmitteln und sauren Chemikalien. Schnelles entfernen von Rost und Oxiden aus allen Metallen. Wird zum Reinigen und Wiederherstellen von Materialien und Komponenten verwendet, auf denen sich Oxide durch Lager- und Installationsarbeiten gebildet haben.
IS-Industriereiniger: phosphatfreies, nicht reizendes alkalisches Reinigungsmittel für industrielle Hochleistungsanwendungen.