Sie suchten nach: Vakuum-Membranpumpen
65  results were found
SearchResultCount:"65"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: VCP 80 und VCP 130 können als Vakuum- und Druckpumpen verwendet werden und setzen Standards bei der effizienten Vakuumnutzung. Mit diesen Pumpen kann ...
Artikel-Nr: (181-0071)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Zweiköpfige, trockenlaufende Membranpumpe für vielfältige Anwendungen in Laboratorien. Sie fördert, verdichtet und evakuiert unverfälscht, d. h. die M...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Einköpfige, trockenlaufende Membranpumpe für vielfältige Anwendungen in Laboratorien. Sie fördert, verdichtet und evakuiert unverfälscht, d. h. die Me...
Artikel-Nr: (181-0310)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Die VP 220 eignet sich ideal für Rotationsverdampfer, da sie ein leistungsstarkes Vakuum erzeugt, das für anspruchsvolle Verdampfungsprozesse ohn...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (181-0094)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Zweiköpfige, trockenlaufende Membranpumpe mit integriertem Selbsttrocknungssystem. Die Pumpe findet in Laboratorien besonders dort Anwendung, wo ein s...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: KNF
Beschreibung: Ein- oder zweiköpfige trockenlaufende Membranpumpen für vielfältige Anwendungen in Laboratorien. Sie fördern und evakuieren unverfälscht, d.h. die Med...
Lieferant: KNF
Beschreibung: Diese Vakuumsysteme eignen sich speziell zur Kontrolle der Prozesse im Rotationsverdampfer. Die patentierte, geschlossene Systemanordnung ermöglicht e...
Lieferant: KNF
Beschreibung: Chemically resistant, oil-free diaphragm vacuum pump featuring PTFE heads, PTFE-coated diaphragms and FFPM valves. An integrated self-drying system pr...
Artikel-Nr: (181-3320)
Lieferant: KNF
Beschreibung: Vakuum-Membranpumpe, Diaphragma: PTFE-coated, Fließrate: 20, Modell: N 820.3 FT.18, Schutzart: IP 44, B×T×H: 154×312×207 mm, Gewicht: 9,3 kg
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: KNF
Beschreibung: Ein- oder zweiköpfige chemikalienbeständige, trockenlaufende Membranpumpen für eine Vielzahl von Laboranwendungen. Sie fördern und evakuieren unverfäl...
Lieferant: KNF
Beschreibung: Die modularen SC Systeme sind mit einer chemiefesten Membranpumpe ausgestattet. Die Vakuumsysteme finden ein weites Anwendungsfeld in Laboratorien übe...
Lieferant: BÜRKLE
Beschreibung: It is a single-head membrane vacuum pump which is widely used in research laboratories and industrial applications.
Artikel-Nr: (181-0570)
Lieferant: KNF
Beschreibung: The robust diaphragm vacuum pump N920G is extremely quiet.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (KNFAN938.50KT.18)
Lieferant: KNF
Beschreibung: This diaphragm pumps is double-head, dry-running devices used in a wide range of laboratory applications.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (189-0033)
Lieferant: KNF
Beschreibung: Vakuumpumpe SC 920 G mit drehzahlgeregelt. Anwendung: Rotationsverdampfung, Destillation.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: VACUUBRAND GMBH + CO
Beschreibung: Compact, powerful pump gives ideal solution for continuous, oil-free pumping of corrosive gases and vapors with exceptional high pumping speed. Eight-...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 65
no targeter for Bottom