Einköpfige, trockenlaufende Membranpumpe für vielfältige Anwendungen in Laboratorien. Sie fördert, verdichtet und evakuiert unverfälscht, d. h. die Medien werden nicht verunreinigt. Die patentierte Membran ist spannungsoptimiert, was eine kleinere Größe der Pumpe und eine längere Lebensdauer der Membran ermöglicht.
- 100 % ölfreie Förderung, dadurch unverfälschtes Fördern, Evakuieren und Verdichten ohne Verschmutzung der Medien
- Für neutrale bis leicht aggressive Gase und Dämpfe
- Wartungsfrei und leise
* Förderleistung bei atmosphärischem Druck.
Lieferumfang: The diaphragm pump with thermal switch and pipe connection is supplied with an EU connector and operating instructions.