Sie suchten nach: Viskosimeter
36  results were found
SearchResultCount:"36"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: SI Analytics
Beschreibung: Cannon-Fenske viscometers for automatic measurements especially in routine analyses.
Artikel-Nr: (SCOI285420030)
Lieferant: SI Analytics
Beschreibung: Der automatische Probennehmer AVS Pro III wurde in erster Linie für Viskositätsmessungen in der Polymer- und Mineralölindustrie entwickelt.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: SI Analytics
Beschreibung: Ubbelohde viscometers for manual measurements of transparent liquids.
Lieferant: SI Analytics
Beschreibung: These Micro-Ostwald viscometers are available as calibrated for either manual or automatic measurements and uncalibrated models.
Lieferant: SI Analytics
Beschreibung: Viskosimeter zur Bestimmung der relativen oder absoluten kinematischen Viskosität.
Lieferant: SI Analytics
Beschreibung: Cannon-Fenske viscometers for manual measurements especially in routine analyses.
Lieferant: SI Analytics
Beschreibung: Viskosimeter mit hängendem Kugelniveau zur Bestimmung der relativen Viskosität von Flüssigkeiten mit newtonschem Fließverhalten.
Lieferant: IKA
Beschreibung: The ROTAVISC series determines the viscosity of liquids in all areas of application from the laboratory to quality control.
Lieferant: SI Analytics
Beschreibung: Viskosimeter mit hängendem Kugelniveau zur Bestimmung der relativen oder absoluten kinematischen Viskosität
Lieferant: SI Analytics
Beschreibung: Viscometers with suspended ball level for determination of relative or absolute kinematic viscosity.
Lieferant: SI Analytics
Beschreibung: Reverse flow viscometers calibrated with constant.
Lieferant: SI Analytics
Beschreibung: Automatisches Kapillarviskosimeter, ViscoSystem®, AVC 370 OPT, Messbereich (Flussdauer): up to 999.99 s; resolution 0.01 s, 225×205×320 mm, 5,4 kg
Lieferant: SI Analytics
Beschreibung: Ubbelohde viscometers with suspended ball level used to determine the limit viscosity of polymers.
Lieferant: SI Analytics
Beschreibung: Ubbelohde-Viskosimeter, for manual measurements, Ubbelohde, Kalibriert, Messbereich: 1,2 - 10 mm²/s, Konstante: 0,01 K, Länge: 290 mm, Ø int.: 0,63 mm, Volumen: 15 − 20 ml
Lieferant: SI Analytics
Beschreibung: Viskosimeter mit hängendem Kugelniveau zur Bestimmung der relativen Viskosität von Flüssigkeiten mit newtonschem Fließverhalten.
Lieferant: SI Analytics
Beschreibung: Für automatische Messungen kalibriert, Viskosimeter zur Bestimmung der absoluten und relativen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newton'schem Fließverh...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 36
no targeter for Bottom