Sie suchten nach: Bäder
79  results were found
SearchResultCount:"79"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Doppelwandige Wasserbäder ohne Umwälzung mit Edelstahl-Innengehäuse und Außengehäuse aus beschichtetem Stahl. Alle bäder mit Ausnahme der 2 Liter...
Artikel-Nr: (720-2423)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Das zuverlässige Histologie-Wasserbad W20 eignet sich bestens zur Entfernung von Falten und Verzerrungen in Paraffinwachs-Schnitten, die beim Schneide...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Schüttelwasserbäder mit reziproker Bewegung, Edelstahlbad und einfacher, intuitiver Benutzeroberfläche. Weitere Schütteltablare können schnell und ein...
Artikel-Nr: (462-0214)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Edelstahlbad mit benutzerfreundlichem MX Temperaturregler mit drei Steuertasten und Bildschirmanweisungen. Speziell für Bestimmungen und Herstell...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Aus Edelstahl oder Polycarbonat. Sehr gut in Verbindung mit VWR® Einhängethermostaten zu verwenden. Sie werden eingesetzt, wo die Haltbarkeit von Edel...
Aktion
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Edelstahlbäder mit benutzerfreundlichem MX Temperaturregler mit drei Steuertasten und Bildschirmanweisungen.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Transparent polycarbonate baths keep samples visible, units feature user friendly MX temperature controller with three control buttons and on-screen p...
Lieferant: JULABO GmbH
Beschreibung: PURA Wasserbäder aus Edelstahl sind robust, funktional und zuverlässig und dank ihrer hohen Material- und Komponentenqualität ideal für den Alltagsbet...
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beschreibung: Qualitativ hochwertige, digitale, statische Wasserbäder mit einer Auswahl an Modellen von 2 bis 34 Litern und einem dualen Bad mit 5 und 12 Liter. Dua...
Lieferant: SI Analytics
Beschreibung: The CT 72 thermostatic baths are designed for determining viscosity of newtonian liquids in glass capillary viscometers with the display of the moment...
Lieferant: JULABO GmbH
Beschreibung: Bad, CORIO™, B17, Edelstahl, Kapazität: 13 - 17 L, Temp.-Bereich: ≤150 °C, Bad B×T×H: 300×320×200 mm, B×T×H: 370×400×250 mm
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beschreibung: Sortiment von digitalen Wasserbädern ohne Rührfunktion mit Kapazitäten von 5 bis 18 Litern. Alle Einheiten haben Edelstahltanks und langlebige la...
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beschreibung: Die für den Dauerbetrieb bei über 90 °C Wassertemperatur entwickelten Siedebäder sind mit einer Edelstahlwanne im externen Gehäuse und einer Analogste...
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beschreibung: Diese digitalen Wasserbäder ohne Rührfunktion sind mit Kapazitäten von 5 bis 26 Litern verfügbar. Alle Einheiten haben Edelstahltanks und langleb...
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beschreibung: Premium-Bäder aus korrosionsbeständigem Edelstahl für Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen. In fünf Größen erhältlich (5, 12, 18, 26 und 38 ...
Artikel-Nr: (442-0814)
Lieferant: 2MAG
Beschreibung: Stainless steel mixBATH, durable, robust, is suitable for MIXdrive 6/15/60 as well as MIXdrive 1/1 eco/1 XS, fitting for immersion thermostats (heatin...
UOM: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 79
no targeter for Bottom