Zylindrisches Edelstahlbad mit Heizelementen unter dem Badgefäß. Als Wärmeübertragungsflüssigkeit kann Wasser oder niedrigviskoses Öl (50 mPa.s.) verwendet werden. Das Bad hat eine Rührgeschwindigkeit von 100 bis 800 min-1, und die Bad-Abmessungen betragen 200×160 mm (Ø×H).
- Stufenlos einstellbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer gemäß DIN 12877
- Doppelmantel und Transportgriffe zum Schutz vor Verbrennungen
- Fuzzy-Logik und digitale Anzeige für Drehzahl, Soll-, Ist- und Sicherheitstemperatur
- Der integrierte Magnetrührer hält die Flüssigkeit in Zirkulation und sorgt so für eine bessere Wärmeverteilung
- Die Sicherheitselemente werden beim Einschalten des Geräts geprüft
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Bestellinformation: Bestellinformation: Deckel und Ringsatz nicht im Lieferumfang enthalten. Benötigtes Zubehör muss separat bestellt werden.
Bitte beachten * RT = Umgebungstemperatur