Sie suchten nach: Wasserspender
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Sartorius
Beschreibung: Extension tubing set (4 m) for the Arium® Smart Station is designed to provide uncomplicated extension of the connection between the Arium® Smart Stat...
Lieferant: Sartorius
Beschreibung: Die Arium® Smart Station kann an jede Laborumgebung angepasst werden. Kombinieren Sie die Smart Station mit dem benötigten Wassertyp um reines Wasser ...
Lieferant: Sartorius
Beschreibung: Die Arium® Smart Station kann an jede Laborumgebung angepasst werden. Kombinieren Sie die Smart Station mit dem benötigten Wassertyp um Rein- oder Rei...
Artikel-Nr: (474-0035)
Lieferant: SCOTSMAN
Beschreibung: The SWC14B water cooler has two independent taps, one controlled by a foot pedal the other is hand activated, both have automatic stream regulation. U...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (171-0041)
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
Beschreibung: Wasserspender, Dispenser with 1,05 mm internal thread connector
UOM: 1 * 1 ST
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom