(-)-Chinin Hydrochlorid Dihydrat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO163720250EA 70.7 EUR
ACRO163720250 ACRO163720050 ACRO163721000
(-)-Chinin Hydrochlorid Dihydrat 99%
(-)-Chinin Hydrochlorid Dihydrat
Formel: C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O
Molekulargewicht: 396,91 g/mol
Schmelzpunkt: 115…116 °C (Zersetzung)
Flammpunkt: 122 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151248
CAS-Nummer: 6119-47-7
EINECS: 205-001-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 6 % to 10 % (1 g, 105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation -245° to -258° (20°C, 589 nm) (c=2, 0.1 M HCl) (on dried substance)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm