(-)-Chinin Hydrochlorid Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL22632-50G-FEA 197 EUR
SIAL22632-50G-F
(-)-Chinin Hydrochlorid Dihydrat, Sigma-Aldrich®
(-)-Chinin Hydrochlorid Dihydrat
Formel: C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O
Molekulargewicht: 396,91 g/mol
Schmelzpunkt: 158…160 °C
Flammpunkt: 122 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151248
CAS-Nummer: 6119-47-7
EINECS: 205-001-1