Indigocarmin
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
Acid Blue 74
, Food blue No. 2
MOLEM30726953EA
0
EUR
MOLEM30726953
Indigocarmin
Indigocarmin
Formel:
C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂ Molekulargewicht: 466,36 g/mol Schmelzpunkt: > 300 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005723 CAS-Nummer: 860-22-0 EINECS: 212-728-8 Merck Index: 13,04969 |