Disulfinblau, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme:
Acid Blue1
, Hydrogen[4-[4-(diethylamino)-2',4'-disulfonatobenzhydryliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]diethylammonium, Natriumsalz
, Patentblau VF Natriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
198218-25GEA
104
EUR
198218-25G
Disulfinblau, Sigma-Aldrich®
Disulfinblau
Formel:
C₂₇H₃₁N₂NaO₆S₂ Molekulargewicht: 566,67 g/mol Schmelzpunkt: 290 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012119 CAS-Nummer: 129-17-9 EINECS: 204-934-1 Merck Index: 12,09161 |