Leishman's Eosin-Methylenblau, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
Synonyme:
Leishman's Farbstoff
, Leishmans Eosin-Methylenblau
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
L6254-100GEA
288
EUR
L6254-100G
L6254-25G
Leishman's Eosin-Methylenblau, Sigma-Aldrich®
Leishman's Eosin-Methylenblau
Lagerungstemperatur:
Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00131498 CAS-Nummer: 12627-53-1 EINECS: 235-732-1 |