Iod 5 g/l in Chloroform Reag. Ph. Eur. 1045805
Lieferant: VWR Chemicals
87855.290EA 251 EUR
87855.290
Iod 5 g/l in Chloroform Reag. Ph. Eur. 1045805
Iod
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: I₂
Molekulargewicht: 253,81 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Bestellen
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022