Kittel, Basic, SPP
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR® Basic
113-1152EA 84.6 EUR
113-1152 113-1151 113-1155 113-1154 113-1153
Kittel, Basic, SPP
Einweg-Kleidung
VWR Basic SPP-Kittel werden aus einem robusten, leichten und atmungsaktiven Polypropylen-, Spinnvlies (SPP) hergestellt, das vor Schmutz, Ruß und bestimmten Trockenpartikeln, in ungefährlichen Umgebungen schützt.
  • Druckverschluss am Kragen, Raglanärmel und Schnappverschluss
  • Elastische Bündchen, ohne Taschen
  • Leichter und atmungsaktiver Schutz in der ersten Stufe
Dieser Schutz ist ideal für weniger kritische Bereiche oder Eingangsbereiche zu Umkleideräumen geeignet. Hergestellt und geprüft in einer nach ISO zertifizierten Einrichtung, die von einem unabhängigen Prüflabor chargenkontrolliert - und -geprüft wurde.