Mikro-Hämatokrit-Kapillaren, VITREX®
Lieferant: Vitrex Medical
VITREX®
720-2291EA 19.8 EUR
720-2291 MODU160613 720-2680 720-2289 720-2679 MODU155113 720-2689 MODU167313 MODU164113 MODU163613 MODU161813LRIS MODU162713 MODU160513 MODU163213 720-2290 MODU164213 MODU161113 MODU162313
Mikro-Hämatokrit-Kapillaren, VITREX®
Pipetten Mikrokapillaren
Diese Röhrchen sind am farbkodierten Ende, das mit dem Sigillum-Wachs versiegelt werden sollte, feuerpoliert. Die Feuerpolitur reduziert den Verschleiß an der Zentrifugendichtung.
  • Die heparinisierten Röhrchen enthalten mindestens 4 IE Heparin, wie durch die Norm vorgeschrieben
  • Die Kapillarröhrchen sind in zwei Verpackungsoptionen erhältlich: Spenderdosen mit jeweils 100 Röhrchen für eine einfache und hygienische Handhabung; und Economy-Kartonboxen, die Transport- und Handlingkosten reduzieren
  • Sigillum Wachs-Platte (muss separat bestellt werden) hat 2×24 nummerierte Abstellfelder pro Paar, was die Versiegelung und den Transport der Proben vereinfacht
  • Die gleichmäßige Wachsschicht gewährleistet eine einheitliche Versiegelung
Zertifizierungen: Gemäß DIN ISO 12772.