Wischtücher für allgemeine Anwendungen, WYPALL* L40
Lieferant: Kimberly-Clark
WYPALL* L40
KIMB5701EA 0 EUR
KIMB5701 115-0185 KIMB7461 115-1549
Wischtücher für allgemeine Anwendungen, WYPALL* L40
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Wischtücher für allgemeine Anwendungen
WYPALL* L40 Wischtücher nehmen verschüttete und ausgetretene Flüssigkeiten leicht auf und eignen sich daher optimal für die routinemäßige industrielle Reinigung und Wartung. Sie sind außerdem weich genug, um Schmutz und Flüssigkeiten von Gesicht und Händen zu entfernen.
  • Für die Verwendung auf dem Tisch
  • Hergestellt aus einer Cellulose-Latex-Mischung
Farbe: Weiß.