Flaschen, enghalsig, Typ Boston, mit Schraubverschluss, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
215-2559EA 549 EUR
215-2559 215-2557 215-2558 215-2555 215-2556 215-2560
Flaschen, enghalsig, Typ Boston, mit Schraubverschluss, Nalgene®
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, amber with amber PP screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant up to +120 °C
  • Leakproof
Amber to protect light-sensitive materials. Ideal for storing and shipping liquids.