Perchlorsäure 60%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Überchlorsäure
20583.260EA
85
EUR
20583.260
20583.240
20583.327
Perchlorsäure 60%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Perchlorsäure
Formel:
HClO₄ Molekulargewicht: 100,46 g/mol Siedepunkt: 160…181 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –112,2 °C Dichte: 1,53…1.768 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011325 CAS-Nummer: 7601-90-3 EINECS: 231-512-4 UN-Nummer: 1873 ADR: 5.1 (8),I |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 60 - 62 % |
Free chlorine | Max. 5 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 30 ppm |
Total N (Nitrogen) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 3 ppm |
ClO3 (Chlorate) | Max. 10 ppm |
PO4 + SiO4 (as SiO2) | Max. 5 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 10 ppm |
Ag (Silver) | Max. 5 ppm |
As (Arsenic) | Max. 0.05 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0.1 ppm |
Fe (Iron) | Max. 1 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 10 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.5 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.1 ppm |