Natriumhydroxid 50% in wässriger Lösung
Lieferant: Hach
Gefahr
HACH218049EA 124 EUR
HACH218049
Natriumhydroxid 50% in wässriger Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekulargewicht: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9…10 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN-Nummer: 1824
ADR: 8,II