Messkolben
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
612-3828EA 71.6 EUR
612-3828 612-3827 612-3829 612-3824 612-3823 612-3826 612-3825 612-3831 612-3830 612-3822 612-3821
Messkolben
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, braun, Klasse A.
  • Weiße PE-Stopfen
  • Markierungen und Beschriftung in weißem Emaillelack
  • Auf Einguss justiert (TC, In)
DIN EN ISO 1042
Bestellinformation: Chargennummer und Chargenzertifikat inbegriffen.