DL-Kampfer
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanon(±)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanonDL-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanon
MAYBJFD03952.1EA 0 EUR
MAYBJFD03952.1 MAYBJFD03952.250
DL-Kampfer
DL-Kampfer
Formel: C₁₀H₁₆O
Molekulargewicht: 152,24 g/mol
Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼180 °C
Dichte: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 66 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00074738
CAS-Nummer: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
UN-Nummer: 2717
ADR: 4.1,III