Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.04817.0250EA
16.65
EUR
1.04817.0250
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Potassium chloride
Formel:
KCl Molekulargewicht: 74,55 g/mol Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011360 CAS-Nummer: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.13 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.5 (H2O, 20 °C) |