Magnesiumchlorid 0.025 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung für die Molekularbiologie
Lieferant: PanReac AppliChem
A5076.0005EA 39.9 EUR
A5076.0005
Magnesiumchlorid 0.025 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung für die Molekularbiologie
Magnesium chloride
Formel: MgCl₂
Molekulargewicht: 95,21 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011106
CAS-Nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6