Sie suchten nach: Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat
28  results were found
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat 90.0-102.0% (by alkalimetry), EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat 98,0-102,0%, white crystalline powder ACS
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Artikel-Nr: (3808-65)
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat 98,0-103,0% (durch Trockensubstanz) USP, ACS, J.T.Baker®
UOM: 1 * 100 kg
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat 98,0-103,0% (durch Trockensubstanz), Kristalle USP, FCC Endotoxin getested, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Beschreibung: For liquid chromatography and molecular biology applications. Lot analysis on label.
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Maximise the stability of your pharmaceutical formulations and get predictable pH control with reliable, proven buffering agents from Avantor™ Perform...
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat 98,0-103,0% (durch Trockensubstanz), Kristalle USP, FCC, J.T.Baker®
Artikel-Nr: (CH04-07)
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat 98,0-103,0% USP, Multikompendial, J.T.Baker®
UOM: 1 * 12 kg
Zertifikate
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat 98,0-102,0%, Kristalle, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Artikel-Nr: (P117-38)
Lieferant: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Beschreibung: Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
UOM: 1 * 25 kg
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat 99,0-102,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat ≥99,998% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat 98%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat 98,0-102,0% ACS
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom