Lithiumsulfat Monohydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05694.0250EA
252
EUR
1.05694.0250
Lithiumsulfat Monohydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lithiumsulfat Monohydrat
Formel:
Li₂SO₄·H₂O Molekulargewicht: 127,96 g/mol Schmelzpunkt: 120 °C Dichte: 2,05 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149766 CAS-Nummer: 10102-25-7 EINECS: 233-820-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 340 g/l (20 °C) |
Melting Point | 120 °C |
Molar Mass | 127.96 g/mol |
Bulk Density | 940 kg/m3 |
Density | 2.05 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4.5 - 6.0 (50 g/l, H2O, 20 °C) |