Natriumselenit Pentahydrat

Lieferant: Molekula
Gefahr

MOLE22117374-500GEA 439 EUR
MOLE22117374-500G
Natriumselenit Pentahydrat
Natriumselenit Pentahydrat
Formel: Na₂O₃Se·5H₂O
Molekulargewicht: 263,01 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149173
CAS-Nummer: 26970-82-1
EINECS: 233-267-9
UN-Nummer: 2630
ADR: 6.1,I

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR