1,2-Dibrom-1-chlor-1,2,2-trifluorethan
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-Chlor-1,2-dibrom-1,2,2-trifluorethan
MAYBBTB11038.1EA
0
EUR
MAYBBTB11038.1
CHMPBTB11038.250
1,2-Dibrom-1-chlor-1,2,2-trifluorethan
1,2-Dibrom-1-chlor-1,2,2-trifluorethan
Formel:
BrClFCCBrF₂ Molekulargewicht: 276,28 g/mol |
MDL Number:
MFCD00039316 CAS-Nummer: 354-51-8 EINECS: 206-562-5 |