Bicin
Lieferant: Molekula
Synonyme: N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycin
MOLEM12040448EA 0 EUR
MOLEM12040448
Bicin
Bicin
Formel: C₆H₁₃NO₄
Molekulargewicht: 163,17 g/mol
Schmelzpunkt: 185…192 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004295
CAS-Nummer: 150-25-4
EINECS: 205-755-1