3',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon

Lieferant: Molekula

Synonyme: 1-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]ethan-1-on

MOLE44148578-5GEA 0 EUR
MOLE44148578-5G
3',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon
3',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₁₀H₆F₆O
Molekulargewicht: 256,15 g/mol
Siedepunkt: 95 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009910
CAS-Nummer: 30071-93-3
EINECS: 250-023-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR