2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-(2,4-Dihydroxy-3-methylphenyl)ethan-1-on
MAYBRH00145.10EA
0
EUR
MAYBRH00145.10
MAYBRH00145.50
MAYBRH00145.1
2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenon
2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenon
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molekulargewicht: 166,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00010817 CAS-Nummer: 10139-84-1 |