1,4-Diaminobutan Dihydrochlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme: Putrescin Dihydrochlorid1,4-Butandiamin DihydrochloridTetramethylendiammoniumdichloridTetramethylendiamin Dihydrochlorid
MOLE25523156-25GEA 88.8 EUR
MOLE25523156-25G
1,4-Diaminobutan Dihydrochlorid
1,4-Diaminobutan Dihydrochlorid
Formel: C₄H₁₄Cl₂N₂
Molekulargewicht: 161,07 g/mol
Dichte: 1,31 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00012526
CAS-Nummer: 333-93-7
EINECS: 206-375-9