Prednison
Lieferant: Molekula
MOLE27214047-5GEA 138 EUR
MOLE27214047-5G
Prednison
Prednison
Formel: C₂₁H₂₆O₅
Molekulargewicht: 358,43 g/mol
Schmelzpunkt: 230…232 °C
MDL Number: MFCD00003608
CAS-Nummer: 53-03-2
EINECS: 200-160-3