Prednison, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALP6254-1GEA 74.8 EUR
SIALP6254-1G SIALP6254-10G SIALP6254-5G SIALP6254-25G
Prednison, Sigma-Aldrich®
Prednison
Formel: C₂₁H₂₆O₅
Molekulargewicht: 358,43 g/mol
Schmelzpunkt: 230…232 °C
MDL Number: MFCD00003608
CAS-Nummer: 53-03-2
EINECS: 200-160-3