1-Brom-2,5-difluor-4-nitrobenzol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-Brom-2,5-difluornitrobenzol
MAYBHAN00007.1EA
0
EUR
MAYBHAN00007.1
CHMPHAN00007.250
1-Brom-2,5-difluor-4-nitrobenzol
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzene
Formel:
C₆H₂BrF₂NO₂ Molekulargewicht: 237,99 g/mol Schmelzpunkt: 55…57 °C |
MDL Number:
MFCD00042184 CAS-Nummer: 167415-27-2 |