4'-Nonylacetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-(4-Nonylphenyl)ethanon
, 4-Nonyl-1-acetylbenzol
, p-Nonylacetophenon
MAYBBTB09789.10EA
0
EUR
MAYBBTB09789.10
MAYBBTB09789.1
4'-Nonylacetophenon
4'-Nonylacetophenon
Formel:
C₁₇H₂₆O Molekulargewicht: 246,39 g/mol |
MDL Number:
MFCD00043717 CAS-Nummer: 37593-05-8 |