2-Aminobenzolsulfonamid
Lieferant: Molekula
Synonyme: Anilin-2-sulfonsäureamid2-Aminobenzolsulfonsäureamid
MOLE15813553-25GEA 301 EUR
MOLE15813553-25G
2-Aminobenzolsulfonamid
2-Aminobenzolsulfonamid
Formel: C₆H₈N₂O₂S
Molekulargewicht: 172,21 g/mol
MDL Number: MFCD00007932
CAS-Nummer: 3306-62-5
EINECS: 221-988-1