2-Brombenzimidazol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Brom-1H-benzimidazol
MAYBCC09010DAEA
0
EUR
MAYBCC09010DA
MAYBCC09010EA
2-Brombenzimidazol
2-Bromobenzimidazole
Formel:
C₇H₅BrN₂ Molekulargewicht: 197,03 g/mol |
MDL Number:
MFCD00160009 CAS-Nummer: 54624-57-6 |