2-Acetylfuran
Lieferant: Molekula
Synonyme:
2-Furylmethylketon
MOLE14794858-100GEA
84.8
EUR
MOLE14794858-100G
2-Acetylfuran
2-Acetylfuran
Formel:
C₆H₆O₂ Molekulargewicht: 110,11 g/mol Siedepunkt: 183 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 29…33 °C Dichte: 1,098 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00003242 CAS-Nummer: 1192-62-7 EINECS: 214-757-1 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,II |